Learn More
MP Biomedicals™ Medio DOB, Medios en polvo
Código de producto. 11367789 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
227 g
454 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
227 g
454 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367789 454 g 454 g
11357789 227 g 227 g
11377789 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367789 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114025022
Se puede utilizar para crear SD o SDA mediante la combinación con la mezcla adecuada de aminoácidos
  • Use 26,7 g de polvo por litro
  • Contenido/litro: 1,7 g de YNB, 5 g de sulfato de amonio, 20 g de dextrosa
Cultivo celular de levadura, expresión génica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de levadura
Formulación YNB 1,7 g/l, sulfato de amonio 5 g/l, dextrosa 20 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae
Cantidad 454 g