Learn More
MP Biomedicals™ Medio de Eagle modificado de Dulbecco con L-glutamina y glucosa de 4,5 g/l
Código de producto. 17358593 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17358593 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 17358593 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091233354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    30.45€ / 500 ml
    Ahorro 1.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
También conocido como DME, el medio de Eagle modificado de Dulbecco es la modificación más utilizada del medio basal de Eagle (BME).
El DMEM contiene una concentración cuatro veces mayor de aminoácidos, vitaminas y componentes suplementarios. La formulación original exige 1000 mg/l de glucosa, que se utilizó por primera vez para admitir el virus del polioma en cultivos de ratones embrionarios primarios y secundarios. Para un cultivo óptimo de otros tipos de células, se dispone de una modificación de 4500 mg/l de glucosa.
Specifications
Formulario Líquido
Tipo de producto Modificación de Dulbecco del medio Eagle
Esterilidad Estéril
Con aditivos Glucosa
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de cultivo celular de mamíferos
Cantidad 500 mL
pH Desde 6,9 hasta 7,2
Contenido y almacenamiento De 0 a 5 °C
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.