Learn More
MP Biomedicals™ Medio DMEM/Ham's F-12 sin L-glutamina ni bicarbonato de sodio
Código de producto. 11440305 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 10 L
Código de producto. Cantidad
11440305 1 x 10 L
1 options
Código de producto. 11440305 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091046822
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Polvo; Con 3151 mg/L dextrosa
  • Actúa como medio de cultivo de mamíferos
  • Se utiliza como medio basal para el cultivo de células sin suero.
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio Eagle modificado de Dulbecco
Con aditivos Dextrosa
Sin aditivos Sin glutamina, Sin bicarbonato sódico
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de cultivo celular de mamíferos
Cantidad 1 x 10 L
pH 7.6
Contenido y almacenamiento De 0 a 5 °C
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.