Descripción
- Número CAS: 9001-18-7
- Número de orden de compra (EC): 232-587-6
- Número de orden de compra (MDL): MFCD00130947
- Aspecto físico: polvo liofilizado amarillo pálido
- Actividad específica: aprox. 10 U/mg de proteína
- Formato: Polvo liofilizado en presencia de sacarosa
- Soluble en agua destilada o tampón diluido
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 25 U/mg |
| Color | Amarillo pálido |
| Para utilizar con (aplicación) | Evalúa las interacciones proteína-proteína en el conjunto de ácido lipoico en las 2-oxoacido-deshidrogenasas del metabolismo aeróbico. |
| Contenido y almacenamiento | de 0 °C |
| Fuente | Corazón porcino |
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Diaforasa |
| Formulario | Polvo liofilizado |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diaphorase
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Diaphorase