Descripción
- Número CAS: 9001-18-7
- Número de orden de compra (EC): 232-587-6
- Número de orden de compra (MDL): MFCD00130947
- Aspecto físico: polvo liofilizado amarillo pálido
- Actividad específica: aprox. 10 U/mg de proteína
- Formato: Polvo liofilizado en presencia de sacarosa
- Soluble en agua destilada o tampón diluido
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | ≈ 40 U/mg |
| Color | Amarillo pálido |
| Para utilizar con (aplicación) | Evalúa las interacciones proteína-proteína en el conjunto de ácido lipoico en las 2-oxoacido-deshidrogenasas del metabolismo aeróbico. |
| Contenido y almacenamiento | de 0 °C |
| Fuente | Corazón porcino |
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Diaforasa |
| Formulario | Polvo liofilizado |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DIAPHORASE
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Diaphorase
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?