Learn More
MP Biomedicals™ Glucosa
Código de producto. 11412781 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,26 kg
11,33 kg
Tamaño de la unidad:
25 libras
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412781 2,26 kg -
11422781 11,33 kg 25 libras
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412781 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0290559405
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Monohidrato
La dextrosa monohidrato es un azúcar natural común que participa en procesos como la producción de energía, la glicosilación y la formación de glicanos que proporcionan estructura a las células. Está implicada en un proceso perjudicial en las células llamado glicación. Se utiliza como suplemento para el cultivo celular y en numerosos procesos celulares.
  • Fórmula·:C6H12O6H2O
  • Peso de la fórmula: 198,18
  • N.º CAS: 14431-43-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como suplemento para el cultivo celular y en numerosos procesos celulares.
Cantidad 2,26 kg
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C