missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desoxirribonucleasa I de páncreas bovino, MP Biomedicals™

Código de producto. 11417690 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mU
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 microunidades
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11417690 250 mg 250 miligramos
11444522 10 mU 10 microunidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11417690 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210057583

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Desoxirribonucleasa I de páncreas bovino 50 000 u/mg de sólido de ADNasa, polvo blanco

  • La desoxirribonucleasa de páncreas bovino, ADNasa I, fue cristalizada por primera vez por Kunitz.
  • Es una endonucleasa que divide los enlaces fosfodiéster, preferentemente adyacentes a un nucleótido de pirimidina, produciendo 5' -polinucleótidos terminados en fosfato con un grupo hidroxilo libre en la posición 3' .
  • La cadena media de límite de digestión es un tetranucleótido. La ADNasa I actúa sobre el ADN monocatenario, y sobre el ADN bicatenario y la cromatina.
  • En este último caso, aunque las histonas restringen la susceptibilidad a la acción de la nucleasa, transcurrido un tiempo se actúa sobre casi todo el ADN de la cromatina.
  • Según Mirsky y Silverman, esto podría ser el resultado de la holgura de la conexión de la histona al ADN.
  • Determinaron que las histonas ricas en lisina bloquean más eficazmente el acceso de la ADNasa al ADN que las histonas ricas en arginina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Blanco
pH 7,8
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como marcador a genético para la identificación forense.
Contenido y almacenamiento de 0 °C
Fuente Páncreas bovino
Cantidad 250 mg
Tipo de producto Desoxirribonucleasa I
Peso molecular 31000
Inhibidores EDTA 7,8 y dodecilsulfato de sodio
Sinónimo ADNasa I
Formulario Polvo liofilizado
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.