Learn More
MP Biomedicals™ D-(+)- PENTAHIDRATO DE RAFINOSA (POLVO)
Código de producto. 11387839 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11387839 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11387839 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114061522
Polvo blanco cristalino puro (≥98 %) de pentahidrato de rafinosa con aplicaciones en las áreas de cultivo celular de levaduras y expresión génica
  • Pureza: ≥98 %
  • Descripción física: Polvo cristalino blanco
  • Fórmula: C18H32O165H2O
  • Formula Weight (peso de la fórmula): 594,5
  • CAS #:17629-30-0
  • FTIR: Conforme a la norma
  • Punto de fusión: De 76 a 86 °C
  • Rotación óptica (c=4, agua): 101-107°
  • Pérdida por secado: De 13 a 17 %
  • TLC: Un punto
  • Ceniza sulfatada (base seca): 0,1%
Aplicaciones:
Cultivo celular de levadura; expresión génica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 15° hasta 30 °C
Cantidad 100 g