missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ D-(+)- GALACTOSA (POWDER ) Anhidro

Código de producto. 11397759 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
227 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11397759 227 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11397759 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114008012

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Polvo blanco anhidro con aplicaciones en las áreas de cultivo de células de levadura y expresión genética.

  • Pureza: ≥ 98%
  • Descripción física: Polvo blanco
  • Peso de la fórmula: 180,16
  • Fórmula:C6H12O6
  • Número CAS: 59-23-4
  • FTIR: Cumple con la norma
  • Punto de fusión: 160-170 °C

  • Humedad: < 1%
  • Rotación óptica (c=4, agua) +77° ±5°

Cultivo de células de levadura; Expresión génica

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C
Cantidad 227 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.