Learn More
MP Biomedicals™ Maíz (molido, amarillo)
Código de producto. 11455522 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
11,33 kg
45,35 kg
Tamaño de la unidad:
100 libras
25 libras
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455522 11,33 kg 25 libras
11465522 45,35 kg 100 libras
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455522 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0290141125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.00€
    92.40€ / 25 libras
    Ahorro 4.60€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para nutrición de mascotas y alimentos naturales para mascotas
Composición (ingrediente, cantidad):
  • Carbohidratos, 77,1 %
  • Proteína, 8 %
  • Grasa, 2,3 %
  • Fibra, 0,8 %
  • Agua, 11,1 %
Presentación:
  • Gránulos amarillos y blancos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Componentes Carbohidratos 77,1 %, proteína 8 %, grasa 2,3 %, fibra 0,8 %, agua 11,1 %
Formato Gránulos
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para nutrición de mascotas y alimentos naturales para mascotas
Cantidad 11,33 kg
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C