Learn More
MP Biomedicals™ Adaptador de montaje ConeFlex™ para soportes de tubos FastPrep-24 en FastPrep-96
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
- Aplicaciones: El adaptador ConeFlex Legacy™ permite instalar cualquier adaptador FastPrep-24™ en el instrumento FastPrep-96™
- Descripción del producto: El adaptador ConeFlex Legacy™ para adaptadores FastPrep™-24 es un adaptador versátil que permite utilizar cualquier adaptador FastPrep-24™ existente en el instrumento FastPrep-96™, lo que garantiza una homogeneización de muestras, triturado y lisis de alto rendimiento con la máxima eficacia, calidad y reproducibilidad para las extracciones de ADN, proteínas de ARN y moléculas pequeñas, incluso de las muestras más difíciles, sucias, duras, grandes o diminutas.
- Capacidad: De 2 a 48 tubos
- Volumen muestra: Hasta 40 g
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | FastPrep-96 Adaptadores |
| Para utilizar con (equipo) | FastPrep-96 |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.