Learn More
MP Biomedicals™ Colagenasa de Clostridium histolyticum
Código de producto. 11470972 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11470972 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11470972 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 02195109.1
Enzima responsable de la desintegración de los enlaces peptídicos en el colágeno
Ayuda a destruir estructuras extracelulares en la patogénesis de bacterias como Clostridium. Estas enzimas son exotoxinas (un factor de virulencia) y ayudan a facilitar la propagación de la gangrena gaseosa. Normalmente se dirigen al tejido conjuntivo en las células musculares y otros órganos del cuerpo. 
  • Sinónimos: Clostridiopeptidasa A
  • Número CAS: 9001-12-1
  • Número de orden de compra (EC): 232-582-9
  • Número de orden de compra (MDL): MFCD00130830
  • Formato: Polvo dializado, liofilizado y con grumos marrones
  • Actividad específica: >125 U/mg
  • Solubilidad: Disuelva la enzima a una concentración de 1 mg/ml en 0,05 M de TES con 0,36 mM de cloruro de calcio, pH de 7,5. 
Nota: Este producto es para uso exclusivo en investigación.  No se trata de un elemento compendial y no está destinado para uso médico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración > 125 U/mg
Color Marrón
pH Desde 7 hasta 9
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Clostridium histolyticum
Cantidad 100 mg
Tipo de producto Colagenasa
Peso molecular 105000 y 57400
Inhibidores Agentes quelantes metálicos como cisteína, EDTA u o-fenantrolina
Formulario Polvo liofilizado
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Collagenase, Type I
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: collagenase