Learn More
MP Biomedicals™ Aceite de coco hidrogenado
Código de producto. 11415512 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
450 g
Código de producto. Cantidad
11415512 450 g
1 options
Código de producto. 11415512 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0290140401
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Aceite de coco hidrogenado, blanco semisólido
El aceite de coco es un ingrediente común en la dieta animal.
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Color Blanco
Formato Semisólido
Para utilizar con (aplicación) El aceite de coco es un ingrediente común en la dieta animal.
Cantidad 450 g
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C