Learn More
MP Biomedicals™ Celulasa Y-C
Código de producto. 11413566 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413566 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11413566 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 08320961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00€
    1023.75€ / 10 g
    Ahorro 51.25€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
De Trichoderma viride
  • Actividad de descomposición de papel de filtro muy alta
  • Actividad apreciable de xilanasa y hemicelulasa
  • Para usar con pectoliasa Y-23 para la eliminación de la pared celular de las plantas.
Especificaciones
Concentración 16 000 U/g
Color Marrón claro
pH Desde 4 hasta 5
Para utilizar con (aplicación) Se eliminan las paredes celulares de los tejidos de las plantas en un período de incubación más corto sin pérdida de actividad biológica de los materiales para la preparación de protoplastos.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Fuente Trichoderma viride
Cantidad 10 g
Tipo de producto Celulasa Y-C
Formulario Maciza
compliance-icons
Nombre del producto
  • CELLULASE Y-C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cellulase