Learn More
MP Biomedicals™ Tripsina-EDTA al 0,25 % (1X)
Código de producto. 11494805 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494805 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11494805 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091689649
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    43.05€ / 100 ml
    Ahorro 2.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Tripsina al 0,25 % y EDTA 1 mM en HBSS modificado sin Ca++ ni Mg++, 100 ml
  • Las soluciones de tripsina-EDTA se utilizan para liberar las células adherentes de las superficies de cultivo.
  • La tripsina es una enzima porcina derivada del páncreas que se utiliza comúnmente para la disociación y desagregación de células y tejidos de mamíferos dependientes del anclaje.
  • La concentración de tripsina necesaria para desalojar las células de su sustrato depende principalmente del tipo de célula y la edad del cultivo.
  • Se añade ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), un agente quelante, a las soluciones de tripsina para mejorar la actividad enzimática mediante la neutralización de los iones de calcio y magnesio que mejoran la adhesión célula a célula y oscurecen los enlaces peptídicos sobre los que actúa la tripsina.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Concentración 1:250
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio
Formulación Solución al 0,25 % (p/v), tripsina al 0,25 %
pH Desde 7 hasta 7,3
Cantidad 100 mL
Fuente Porcino (para tripsina)
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.