Learn More
MP Biomedicals™ Catalasa
Código de producto. 11463070 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463070 50 mL 50 ml
11473070 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463070 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210040250
Suspensión fúngica de Aspergillus niger
Catalasa, [9001-05-2]
Densidad: 1,2 g/mL
Actividad: 1000 unidades/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración ≥ 1000 U/ml
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de peróxidos, generación de oxígeno y en sistemas acoplados, para la determinación de metabolitos
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Aspergillus niger
Cantidad 50 mL
Tipo de producto Catalasa
Peso molecular ≈250
Formulario Líquido