Learn More
MP Biomedicals™ Levadura de cerveza
Código de producto. 11435722 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Tamaño de la unidad:
100 libras
25 libras
5 libras
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435722 45,35 kg 100 libras
11415722 2,26 kg 5 libras
11425722 11,33 kg 25 libras
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435722 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0290331280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00€
    879.90€ / 100 libras
    Ahorro 200.10€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Se usa como dieta de insectos.
  • Fuente de vitaminas del complejo B, cromo y selenio
  • La levadura de cerveza se utiliza comúnmente para hornear pan, fermentar vino y producir cerveza y etanol.
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Fuente de vitaminas del complejo B, cromo y selenio, también utilizado para hornear pan, fermentar vino y cerveza y producir etanol
Cantidad 45,35 kg
Especie S. cerevisiae
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C