Learn More
MP Biomedicals™ Adaptador BigFlex™ para el soporte de 8 tubos de 50 ml para FastPrep 96
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
- Descripción de producto: El adaptador de 8 muestras de 50 ml BigFlex™ para FastPrep-96™ es un adaptador de tamaño grande para FastPrep-96™ que admite 8 tubos de matriz de lisado de 50 ml (compatible con el sistema de inspección de alimentos SafTest™). La amplia variedad de tubos desechables de matriz de lisado de 50 ml garantiza la homogeneización completa de cualquier tipo de muestra en segundos.
- Aplicación: El adaptador de 8 muestras de 50 ml BigFlex™ para FastPrep-96™ es un adaptador de gran volumen de muestras ideal para el aislamiento de ADN y ARN, el aislamiento de enzimas y la producción de proteínas, el aislamiento de productos naturales, la preparación de alimentos para análisis de calidad, la fabricación de productos biofarmacéuticos y aplicaciones forenses. Además, las muestras congeladas de los tubos de matriz de lisado cargados en el adaptador y almacenados a -20 °C o -80 °C están listas para procesarse inmediatamente con una manipulación manual mínima para evitar la degradación de los componentes celulares por parte de enzimas endógenas.
- Capacidad: 8 tubos
- Volumen muestra: Hasta 160 g
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen de la muestra (métrico) | Hasta 160 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Para triturar u homogeneizar muestras a temperatura ambiente |
| Para utilizar con (equipo) | FastPrep-96 |
| Admite | 8 tubos de 50 mL |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.