Learn More
MP Biomedicals™ Concentrado de vitamina del medio basal Eagle, 100X, modificado
Código de producto. 17388593 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17388593 500 mL 500 ml
17367469 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17388593 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091600454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.60€
    88.20€ / 500 ml
    Ahorro 4.40€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Para su uso con cultivo celular de mamíferos
  • Componentes esenciales definidos químicamente
  • Uniformidad entre lotes
  • Medios sin componentes animales
  • Sin proteínas, hormonas u otros factores de crecimiento
  • Sin contaminación biológica como virus, micoplasma o prio
Especificaciones
Concentración 100 X
Tipo de producto Suplemento vitaminico
Sin aditivos Sin glutamina
Cantidad 500 mL