Learn More
MP Biomedicals™ Arginasa de hígado bovino
Código de producto. 11482950 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 kU
Tamaño de la unidad:
10 miles de unidades
11482950 10 kU 10 miles de unidades
1 options
Código de producto. 11482950 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210027710
Enzima degradante mayor para la arginina que convierte la arginina en ornitina
La enzima participa en el ciclo de la urea Krebs-Henseleit. Está muy concentrada en el hígado de mamíferos y también está presente en las glándulas mamarias.
  • Sinónimos: L-arginina-amidinasa, L-arginina-amidinohidrolasa
  • Número CAS: 9000-96-8
  • Número de orden de compra (EC): 232-570-3
  • Número de orden de compra (MDL): MFCD00081368
  • Formato: Polvo marrón
  • Actividad específica: ∽20 U/mg
  • Coeficiente de extinción E1 %: 278nm
  • pH: pH óptimo: 10 (Mn2+ activado)
  • Se disuelve fácilmente a 1 mg/ml en 0,05 M de maleato de manganeso (pH de 7,0) para dar una solución clara de color marrón pálido.
  • Soluble en agua destilada o tampón diluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 mg/mL
Color Marrón
pH 10
Para utilizar con (aplicación) Convierte la arginina en ornitina; la deficiencia se asocia con la espasticidad y la disfunción motora.
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Hígado bovino
Cantidad 10 kU
Tipo de producto Arginasa
Peso molecular Desde 115000 hasta 120000
Inhibidores Hg2+, Ag2+, Zn2+
Formulario Polvo