Learn More
MP Biomedicals™ Aprotinina
Código de producto. 11424932 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424932 25 mg 25 miligramos
11414932 10 mg 10 miligramos
11434932 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424932 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219455925
Reactivo de disociación celular aislado del pulmón bovino. Liofilizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Inhibidor de la tripsina
Esterilidad Estéril
pH Desde 5 hasta 7
Cantidad 25 mg
Fuente Pulmón bovino