Learn More
MP Biomedicals™ Espectinomicina, diclorhidrato pentahidratado, PhytoPure™
Código de producto. 17620917 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17620917 5 g 5 g
17610917 1 g 1 g
11470802 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17620917 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219454005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    180.60€ / 5 g
    Ahorro 9.40€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Un antibiótico aminociclitol, estrechamente relacionado con los aminoglucósidos, inhibe la síntesis de proteínas (alargamiento) al interferir con la translocación de peptidil-ARNt. Es activo frente a bacterias gramnegativas y se utiliza como agente de selección para células vegetales transformadas que contienen el gen marcador seleccionable Spcr.
  • Formato: polvo cristalino, no estéril
  • Sinónimos: U18409AE; actinospectacina; M141; trobicina  
La especinomicina se utiliza en aplicaciones de cultivo celular. Es activa contra bacterias gramnegativas. Se ha demostrado que tiene una amplia variedad de usos, incluido el tratamiento de la uretritis gonorreica aguda y la cervicitis, para marcar capas celulares para controlar el destino celular durante el desarrollo de la hoja, como un marcador de selección en sistemas de transformación relacionados con plantas para células vegetales que contienen el gen marcador Spcr, para estudiar infecciones del tracto respiratorio del ganado causadas por Pasteurella multocida y Mannheimia haemolytica, y para generar plantas deficientes para la ARN polimerasa codificada por plástidos en medios de agar-MS. La espectinomicina también se utiliza en la amplificación de plásmidos con un número bajo de copias que llevan replicones.
Todos los antibióticos están destinados únicamente para uso en investigación. No son para uso terapéutico en humanos ni animales.
Especificaciones
CAS 22189-32-8
Contenido y almacenamiento 4 °C
Formulario Polvo cristalino
Tipo de producto Antibiótico
Cantidad 5 g