Learn More
MP Biomedicals™ Espectinomicina, diclorhidrato pentahidratado, PhytoPure™
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
- Formato: polvo cristalino, no estéril
- Sinónimos: U18409AE; actinospectacina; M141; trobicina
La especinomicina se utiliza en aplicaciones de cultivo celular. Es activa contra bacterias gramnegativas. Se ha demostrado que tiene una amplia variedad de usos, incluido el tratamiento de la uretritis gonorreica aguda y la cervicitis, para marcar capas celulares para controlar el destino celular durante el desarrollo de la hoja, como un marcador de selección en sistemas de transformación relacionados con plantas para células vegetales que contienen el gen marcador Spcr, para estudiar infecciones del tracto respiratorio del ganado causadas por Pasteurella multocida y Mannheimia haemolytica, y para generar plantas deficientes para la ARN polimerasa codificada por plástidos en medios de agar-MS. La espectinomicina también se utiliza en la amplificación de plásmidos con un número bajo de copias que llevan replicones.
Todos los antibióticos están destinados únicamente para uso en investigación. No son para uso terapéutico en humanos ni animales.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 22189-32-8 |
| Contenido y almacenamiento | 4 °C |
| Formulario | Polvo cristalino |
| Tipo de producto | Antibiótico |
| Cantidad | 1 g |