Learn More
MP Biomedicals™ Antibióticos: Dihidrocloruro de puromicina
Código de producto. 11420802 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420802 10 mg 10 miligramos
11440802 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420802 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219453910
Sirven para diversos fines en el cultivo celular, incluida la selección, eliminación de micoplasma y contaminación microbiana y profilaxis
  • Formato: Polvo, no estéril
Todos los antibióticos están destinados únicamente a fines de investigación. No están pensadas para uso terapéutico en seres humanos o animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Antibiótico
Cantidad 10 mg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Puromycin Dihydrochloride, cell culture reagent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Puromycin Dihydrochloride