Learn More
MP Biomedicals™ Antibióticos: Sulfato de dihidroestreptomicina
Código de producto. 17680897 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
17680897 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 17680897 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219452805
Sirven para diversos fines en el cultivo celular, incluida la selección, eliminación de micoplasma y contaminación microbiana y profilaxis
  • Formato: Polvo, no estéril
Todos los antibióticos están destinados únicamente a fines de investigación. No están pensadas para uso terapéutico en seres humanos o animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Antibiótico
pH 5.7
Cantidad 5 g