Learn More
MP Biomedicals™ Ampicilina, sal sódica
Código de producto. 11490762 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490762 5 g 5 g
11410772 100 g 100 g
11400772 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490762 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219452605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    145.95€ / 5 g
    Ahorro 22.05€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Sirven para diversos fines en el cultivo celular, incluida la selección, eliminación de micoplasma y contaminación microbiana y profilaxis
Todos los antibióticos están destinados únicamente a fines de investigación. No están pensadas para uso terapéutico en seres humanos o animales.
Aplicaciones:
Selección de antibióticos eficaces contra la mayoría de las bacterias grampositiv
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Antibiótico
Esterilidad No estéril
pH Desde 8 hasta 10
Cantidad 5 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ampicillin Sodium Salt, cell culture reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: D(-)-nicillin sodium salt