Learn More
α-amilasa de páncreas porcino, MP Biomedicals™
Código de producto. 11480302 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
11480302 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11480302 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219123925
α-Amilasa de ≥700 u/mg de proteína páncreas porcino , opaca, suspensión blanca
  • Se utiliza para hidrolizar enlaces α de polisacáridos ligados con α, como el almidón y el glucógeno.
  • Se ha utilizado en diversos estudios de plantas, como estudios de metabolismo en arabidopsis.
  • Se aísla del páncreas porcino y es una glucoproteína.
  • Es una cadena polipéptida única de ∽475 residuos que contiene dos grupos SH y cuatro puentes de disulfuro, así como un Ca2+ fuertemente ligado necesario para la estabilidad. Los iones de cloruro son necesarios para la actividad y la estabilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco opaco
pH De 5,5 a 8,0 (intervalo de actividad), 7 (óptimo)
Para utilizar con (aplicación) Biología molecular
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Páncreas porcino
Cantidad 25 mg
Tipo de producto Alfa-amilasa
Sinónimo β-N-acetilglucosaminidasa de placenta porcina
Formulario Suspensión
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-Amylase
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride, alpha-amylase