Learn More
MP Biomedicals™ Alfa-amilasa de Bacillus subtilis
Código de producto. 11473130 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473130 500 g 500 g
11463130 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473130 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210044790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00€
    429.45€ / 500 g
    Ahorro 21.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
La diastasa de licuefacción se suministra como polvo seco de flujo libre con alta uniformidad y estabilidad de almacenamiento.
Temperatura de desactivación: De 90 a 100 °C
Especificaciones
Color De blanco crudo a tostado
Temperatura de la incubadora De 60 °C a 80 °C
pH Desde 5 hasta 7
Para utilizar con (aplicación) Hidrólisis de carbohidratos
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Bacillus subtilis
Cantidad 500 g
Tipo de producto Alfa-amilasa
Formulario Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-Amylase
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Amylase