Learn More
MP Biomedicals™ Adaptador de metal TeenPrep™ para el soporte de 12 tubos de 15 ml en FastPrep-24
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
- Descripción de producto: Es el adaptador FastPrep-24™ más potente y está diseñado para las aplicaciones de lisis más difíciles y de larga duración. Debido a su construcción de metal, puede funcionar de manera continua e indefinida en FastPrep™ sin riesgo de despolimerización. Este adaptador de metal puede resistir temperaturas de hasta 450 °C y puede esterilizarse mediante pirólisis. Además, sus garras diseñadas de manera particular evitan la rotación automática de los tubos durante la lisis, lo que permite el seguimiento continuo de las etiquetas y/o códigos de barras de los tubos. El uso principal de este adaptador es para lisar muestras altamente contagiosas y muestras que se sospecha que albergan priones. Debido a su capacidad de esterilización a altas - temperaturas, es la solución más segura para la lisis tisular del SNC y otras aplicaciones en las que pueden estar presentes priones u otros agentes causantes de enfermedades. Adaptador de metal para tubos de 15 ml para FastPrep-24™.
- Para fijar este adaptador de soporte de tubo en FastPrep 24s, se recomienda utilizar la tuerca de trinquete v3.0, azul (116005510), que se vende por separado.
- Capacidad: 12 tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | FastPrep-24 Adaptadores de metal |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, lisis y preparación de muestras |
| Para utilizar con (equipo) | Preparación rápida 24 horas FastPrep-96 |
| Admite | 12 x 15 mL |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.