Learn More
MP Biomedicals™ AIN-93M Mezcla mineral en polvo
Código de producto. 11421452 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
10 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421452 50 kg 50 Kg
11401452 2 kg 2 Kg
11411452 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421452 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0296040150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2550.00€
    2426.55€ / 50 Kg
    Ahorro 123.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
AIN-93M Mezcla Mineral en Polvo para roedores.
  • Se utiliza para el mantenimiento de roedores adultos.
  • No disponible en forma de pellet
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Componentes Carbonato de calcio al 35,7 %, fosfato monopotásico al 19,6 %, citrato de potasio monohidrato al 7,078 %, cloruro sódico al 7,4 %, sulfato de potasio al 4,66 %, óxido de magnesio al 2,4 %, citrato férrico al 0,606 %, carbonato de cinc al 0,165 %, carbonato de manganeso al 0,063 %, carbonato de cobre al 0,03 %, yodato de potasio al 0,001 %, selenato de sodio, anhidro al 0,00103 %, molibdato de amonio (4H2O) al 0,000795 %, metasilicato sódico (9H2O) al 0,145 %, sulfato de potasio de cromo (12H2O) al 0,0275 %, cloruro de litio al 0,00174 %, ácido bórico al 0,008145 %, fluoruro sódico al 0,00635 %, carbonato de níquel al 0,00318 %, vanadato amónico al 0,00066 %, azúcar en polvo al 22,1 %
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Dieta para el mantenimiento de roedores adultos
Cantidad 50 kg
Especie Roedor
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.