Descripción
Composición (ingrediente, cantidad):
- Tiamina clorhidrato 0,6 g
- Riboflavina 0,6 g
- Clorhidrato de Piridoxina 0,7 g
- Ácido nicotínico 3,0 g
- D-Pantotenato de calcio 1,6 g
- Ácido fólico 0,2 g
- D-Biotina 0,02 g
- Cianocobalamina (Vitamina B12) 0,001 g
- Retinilo palmitato (vitamina A) Premezcla (250.000 UI/g) 1,6 g
- DL-a-Tocoferol Acetato (250 UI/g) 20,0 g
- Colecalciferol (vitamina D3, 400.000 UI/g) 0,25 g
- Menaquinona (Vitamina K2) 0,005 g
- Sacarosa, finamente pulverizada 972,9 g
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dieta animal |
| Componentes | Hidrocloruro de tiamina 0,6 g, riboflavina 0,6 g, hidrocloruro de piridoxina 0,7 g, ácido nicotínico 3 g, pantotenato de D-calcio 1,6 g, ácido fólico 0,2 g, D-biotina 0,02 g, cianocobalamina (vitamina B12) 0,001 g, premezcla de palmitato de retinilo (vitamina A) (250.000 IU/g) 1,6 g, acetato DL-alfa-tocoferol (250 IU/g) 20 g, colecalciferol (vitamina D3, 400.000 IU/g) 0,25 g, menaquinona (vitamina K2) 0,005 g, sacarosa en polvo fino 972,9 g |
| Formato | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | La mezcla de vitaminas AIN-76 es un componente básico de la dieta animal para mantener colonias de ratones y ratas en el laboratorio de investigación. |
| Cantidad | 1 kg |
| Especie | Rata |
| Requisitos de almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |