Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de vitaminas AIN-76A
Código de producto. 11412831 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412831 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11412831 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0296009801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    181.65€ / 1 Kg
    Ahorro 9.35€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
La mezcla de vitaminas AIN-76A es un componente básico de las dietas animales para mantener colonias de ratones y ratas en el laboratorio de investigación.
Composición (ingrediente, cantidad):
  • Hidrocloruro de tiamina, 0,6 g
  • Riboflavina, 0,6 g
  • Hidrocloruro de piridoxina, 0,7 g
  • Ácido nicotínico, 3 g
  • Pantotenato de D-calcio, 1,6 g
  • Ácido fólico, 0,2 g
  • D-biotina, 0,02 g
  • Cianocobalamina (vitamina B12), 0,001 g
  • Premezcla de palmitato de retinilo (vitamina A) (250 000 UI/gm), 1,6 g
  • Acetato DL-alfa-tocoferol (250 IU/g), 20 g
  • Colecalciferol (vitamina D3, 400.000 IU/g), 0,25 g
  • Menaquinona (vitamina K2), 0,050 g
  • Sacarosa, en polvo fino, 971,379 g
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Componentes Hidrocloruro de tiamina 0,6 g, riboflavina 0,6 g, hidrocloruro de piridoxina 0,7 g, ácido nicotínico 3 g, pantotenato de D-calcio 1,6 g, ácido fólico 0,2 g, D-biotina 0,02 g, cianocobalamina (vitamina B12) 0,001 g, premezcla de palmitato de retinilo (vitamina A) (250.000 IU/g) 1,6 g, acetato DL-alfa-tocoferol (250 IU/g) 20 g, colecalciferol (vitamina D3, 400.000 IU/g) 0,25 g, menaquinona (vitamina K2) 0,005 g, sacarosa en polvo fino 972,9 g
Formato Sedimento
Para utilizar con (aplicación) La mezcla de vitaminas AIN-76 es un componente básico de la dieta animal para mantener colonias de ratones y ratas en el laboratorio de investigación.
Cantidad 1 kg
Especie Rata
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C