Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de minerales AIN-76, polvo
Código de producto. 11462771 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462771 10 kg -
11452771 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462771 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0290545510
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Con talco
Composición (ingredientes, cantidad):
  • Hidrocloruro de tiamina, 0,6 g
  • Riboflavina, 0,6 g
  • Hidrocloruro de piridoxina, 0,7 g
  • Ácido nicotínico, 3 g
  • Pantotenato de D-calcio, 1,6 g
  • Ácido fólico, 0,2 g
  • D-biotina, 0,02 g
  • Cianocobalamina (vitamina B12), 0,001 g
  • Premezcla de palmitato de retinilo (vitamina A) (250 000 UI/gm), 1,6 g
  • Acetato DL-alfa-tocoferol (250 IU/g), 20 g
  • Colecalciferol (vitamina D3, 400.000 IU/g), 0,25 g
  • Menaquinona (vitamina K2), 0,005 g
  • Sacarosa, en polvo fino, 972,9 g
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Componentes 500 g de fosfato de calcio dibásico, 74 g de cloruro sódico, 220 g de citrato de potasio monohidrato, 52 g de sulfato de potasio, 24 g de óxido de magnesio, 3,5 g de carbonato de manganeso, 6 g de citrato férrico, 1,6 g de carbonato de cinc, 0,3 g de carbonato de cobre, 0,01 g de yodato de potasio, 0,01 g de selenito de sodio, 0,55 g de sulfato de cromo potásico, 118 g de sacarosa en polvo fino
Formato Polvo
Cantidad 10 kg
Especie Rata, ratón
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C