Learn More
MP Biomedicals™ Ácido 5-fluoroorótico [ 5-FOA] (POLVO) monohidrato
Código de producto. 11367849 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11367849 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11367849 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114066102
Polvo cristalino amarillo pálido con aplicaciones en cultivo celular de levadura
  • Descripción física: Polvo cristalino amarillo pálido
  • Fórmula: C5H3FN2O4H2O
  • CAS #: 703-95-7
  • Formula Weight (peso de la fórmula): 174.09 (anhy)
Cultivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Fluoroorotic Acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Fluoroorotic Acid