Learn More
MP Biomedicals™ Caldo 2XYT, polvo
Código de producto. 11357669 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
454 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
454 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357669 454 g 454 g
11387669 1000 g 1 Kg
11317679 5000 g 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11357669 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 113012022
Optimizado para el crecimiento y mantenimiento de fago M13 u otros bacteriófagos de ADNss filamentosos
  • Contenido/L: 16 g de triptona, 10 g de extracto de levadura, 5 g de NaCl
  • Utilice 31 g/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Grado Biología molecular
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación Triptona 16 g/l, extracto de levadura 10 g/l, NaCI 5 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento y mantenimiento de fago M13 u otros fagos filamentosos
Cantidad 454 g