Learn More
Alúmina MP R para isótopos, pH ácido, 63 a 200 μm, MP Biomedicals™
Código de producto. 17885616 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 kg
Tamaño de la unidad:
50 Kg
17885616 50 kg 50 Kg
1 options
Código de producto. 17885616 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0206031
Diputado EcoChrom™ Alumin R es una alúmina ácida, desarrollada para su uso en química isotópica.
Notas de aplicación:
  • Diputado EcoChrom™ La alúmina R cataliza una variedad de reacciones que son útiles industrialmente.
Se utiliza:
  • Para eliminar agua de corrientes de gas por su dureza y resistencia.
  • Como abrasivo, incluso como sustituto mucho menos costoso del diamante industrial.
  • Muchos tipos de papel de lija utilizan cristales de óxido de aluminio.
  • En los laboratorios de química, la alúmina es un medio para cromatografía, disponible en formulaciones básicas (pH 9,5), ácidas (pH 4,5 cuando está en agua) y neutras.
  • La alúmina ácida es el tipo más débil y menos utilizado.
  • La alúmina es útil para la separación de pigmentos ácidos y ácidos fuertes
Puede causar:
  • Reacciones de polimerización condensación deshidratación.
  • No debe utilizarse con acetona ni acetato de etilo, que, además, puede saponificarse, como eluyentes
  • También se utiliza como dosímetro para aplicaciones de radioterapia y protección por sus propiedades de luminiscencia estimulada ópticamente.
Declaración de uso:
  • A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Aplicaciones principales:
  • Cromatografía
  • Adsorbentes
  • TLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición ∼2980°C
Punto de fusión ∼2072°C
CAS 1344-28-1
Color Blanco
pH 4.3 ± 0.1
Forma física Powder
Cantidad 50 kg
Fórmula molecular Al2O3
Número MDL MFCD00003424
Sinónimo Alumina, Aluminum oxide, Activated aluminum oxide
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Peso molecular (g/mol) 101.96