Learn More
MP alúmina A, actividad I, pH ácido, MP Biomedicals™
Código de producto. 17845616 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 kg
Tamaño de la unidad:
50 Kg
17845616 50 kg 50 Kg
1 options
Código de producto. 17845616 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0202159
Diputado EcoChrom™ La alúmina A, actividad I es un buen adsorbente versátil tanto para uso de laboratorio como para uso industrial. Se utiliza como adsorbente, agente desecante y catalizador, y en la fabricación de cementos y refractarios dentales.
Diputado EcoChrom™ Alúmina A, Actividad I son:
  • Buenos adsorbentes ''todoterreno'' para laboratorio.
  • También se utiliza para uso industrial.
  • Se pueden ajustar a una actividad más baja mediante la adición de medios polares, preferiblemente agua, pero también se pueden utilizar alcoholes superiores, por ejemplo glicol o glicerol.
  • Un óxido de aluminio, que se encuentra en la naturaleza en forma de diversos minerales como la bauxita, el corindón, etc.
Se utiliza como:
  • Un adsorbente
  • Un agente desecante
  • Un catalizador
  • En la fabricación de cementos dentales y materiales refractarios
  • Polvo que fluye libremente
Notas de aplicación:
  • Diputado EcoChrom™ La alúmina A cataliza una variedad de reacciones que son útiles industrialmente.
  • Se utiliza ampliamente para eliminar agua de corrientes de gas.
  • También se utiliza por su dureza y resistencia.
  • Se utiliza ampliamente como abrasivo, incluso como sustituto mucho menos costoso del diamante industrial.
  • Muchos tipos de papel de lija utilizan cristales de óxido de aluminio.
  • La alúmina ácida es el tipo más débil y menos utilizado.
  • La alúmina es útil para la separación de pigmentos ácidos y ácidos fuertes
Puede causar:
  • Polimerización
  • condensación
  • Reacciones de deshidratación
Notas:
  • No debe utilizarse con acetona ni acetato de etilo, que, además, puede saponificarse, como eluyentes
  • También se utiliza como dosímetro para aplicaciones de radioterapia y protección por sus propiedades de luminiscencia estimulada ópticamente.
Declaración de uso:
  • A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Aplicaciones principales:
  • Cromatografía
  • Adsorbentes
  • TLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición Undetermined
Punto de fusión ∼2072°C
CAS 1344-28-1
Color Blanquecino
pH 4.5
Forma física Powder
Cantidad 50 kg
Fórmula molecular Al2O3
Número MDL MFCD00003424
Sinónimo Alumina, Aluminum oxide, Activated aluminum oxide
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Peso molecular (g/mol) 101.96