Learn More
MP-A08, MedChemExpress
Código de producto. 16497716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497716 100 mg 100 miligramos
16457908 10 mg 10 miligramos
16451869 1 mg 1 miligramo
16423857 50 mg 50 miligramos
16400378 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19794
MedChemExpress MP-A08 is a highly selective ATP competitive sphingosine kinase (SPHK1) inhibitor that targets both SphK1 and SphK2 with Ki values of 6.9 ± 0.8 μM and 27 ± 3 μM, respectively.
MP-A08 is a highly selective ATP competitive sphingosine kinase (SPHK1) inhibitor that targets both SphK1 and SphK2 with Ki values of 6.9 ± 0.8 μM and 27 ± 3 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MP-A08
CAS 219832-49-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H25N3O4S2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.22 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=CC=CC=C2/C=N/C3=CC=CC=C3NS(=O)(C4=CC=C(C)C=C4)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 519.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.64
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease