Learn More
Welch-Ilmvac™ Bombas de diafragma de accionamiento directo de una etapa sin aceite y secas; presión máxima de < 75 Mbar
Código de producto. 11882243 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
MP 1201 E
MPC 1201 E
MPC 301 E
MPC 601 E
Aplicaciones:
De uso químico
Resistencia estándar
N. º de cabezales de bomba:
1
2
4
Desplazamiento de aire:
138/151 l/min
38/41 l/min
63/70 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Aplicaciones N. º de cabezales de bomba Desplazamiento de aire Tamaño de la unidad
11882243 MP 1201 E Resistencia estándar 4 138/151 l/min cada uno
11802831 MPC 301 E De uso químico 1 38/41 l/min cada uno
11892243 MPC 601 E De uso químico 2 63/70 l/min cada uno
11822253 MPC 1201 E De uso químico 4 138/151 l/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11882243 Proveedor Welch-Ilmvac™ N.º de proveedor 411741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2655.00€
    2392.67€ / paquete de 1
    Ahorro 262.33€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Welch-Ilmvac™ Las bombas de diafragma secas sin aceite están disponibles en un formato de servicio estándar (con un silenciador de escape) y un formato de servicio químico (con una válvula de lastre de gas). Con un accionamiento directo de una etapa, estas bombas pueden proporcionar una presión máxima de < 75 Mbar a niveles de ruido de < 44-45 dB.
  • Tipo de producto: Bomba de diafragma
  • Sin aceite: Sí
  • Número de etapas: Una
  • Tipo de unidad: Accionamiento directo
  • Presión máxima: Menos de 75 Mbar
  • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de motor Accionamiento directo
Incluye Silenciador de escape
Requisitos eléctricos 230 V
Fondo (métrico) 380 mm
Modelo MP 1201 E
Nivel de ruido < 44 dB
Vataje 370 W
Peso (métrico) 18,3 kg
Línea de productos Bomba de diafragma sin aceite
Caudal 138/151 l/min
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 170 mm
Anchura global (métrico) 230 mm
Tipo de bomba Sistema de vacío
Desplazamiento de aire 138/151 l/min
N. º de cabezales de bomba 4
Capacidad de aceite Sin aceite
Aplicaciones Resistencia estándar
N.º de etapas 1
Presión máxima <75 Mbar
Tensión 230 V