Learn More
Mozavaptan, TRC
Código de producto. 30135299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135299 5 mg 5 miligramos
30008533 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135299 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7327205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137975-06-5
Fórmula molecular C27H29N3O2
Peso molecular (g/mol) 427.54
Sinónimo N-[4-[[5-(Dimethylamino)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]carbonyl]phenyl]-2-methylbenzamide, OPC 31260;
Nombre IUPAC N-[4-[5-(dimetilamino)-2,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepina-1-carbonil]fenil]-2-metil-benzamida
SMILES CN(C)C1CCCN(C(=O)c2ccc(NC(=O)c3ccccc3C)cc2)c4ccccc14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mozavaptan
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29N3O2/c1-19-9-4-5-10-22(19)26(31)28-21-16-14-20(15-17-21)27(32)30-18-8-13-24(29(2)3)23-11-6-7-12-25(23)30/h4-7,9-12,14-17,24H,8,13,18H2,1-3H3,(H,28,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.226