Learn More
Mozavaptan, MedChemExpress
Código de producto. 16473527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473527 50 mg 50 miligramos
16447508 10 mg 10 miligramos
16427466 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16473527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18346
MedChemExpress Mozavaptan (OPC-31260) is a benzazepine derivative and a potent, selective, competitive and orally active vasopressin V2 receptor antagonist with an IC50 of 14 nM.
Mozavaptan shows ∼85-fold selectivity for V2 receptor over V1 receptor (IC50 of 1.2 μM), and can antagonize the antidiuretic action of arginine vasopressin (AVP) in vivo. Mozavaptan has the potential for hyponatremia, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone (SIADH), and congestive heart failure treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mozavaptan
Forma física Solid
CAS 137975-06-5
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H29N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo OPC-31260
Información de solubilidad DMSO : 6.2 mg/mL (14.50 mM; Need warming)
SMILES CC1=CC=CC=C1C(NC2=CC=C(C(N3C(C=CC=C4)=C4C(N(C)C)CCC3)=O)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 427.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.54
Porcentaje de pureza 98.12%