Learn More
Moxonidina, TRC
Código de producto. 30137265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137265 50 mg 50 miligramos
30133687 250 mg 250 miligramos
30041002 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM74580050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75438-57-2
Fórmula molecular C9 H12 Cl N5 O
Peso molecular (g/mol) 241.68
Sinónimo Moxonidine, 4-Chloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine, 5-Pyrimidinamine, 4-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-methoxy-2-methyl-, 4-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-methoxy-2-methyl-5-pyrimidinamine, (4-Chloro-6-methoxy-2-methyl-pyrimidin-5-yl)-imidazolidin-2-ylidene-amine, 2-(6-Chloro-4-methoxy-2-methylpyrimidin-5-ylamino)-2-imidazoline, BDF 5895, BE 5895, Cynt, LY 326869, Lomox, Moxogamma, Moxon, Norcynt, Normoxocin, Nucynt, Physiotens
Nombre IUPAC N-(4-cloro-6-metaxi-2-metilpirimidina-5-il)imidazolidina-2-imina
SMILES COc1nc(C)nc(Cl)c1N=C2NCCN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moxonidine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.073