Learn More
Moxonidina, TRC
Código de producto. 30133687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133687 250 mg 250 miligramos
30137265 50 mg 50 miligramos
30041002 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30133687 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM745800250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75438-57-2
Fórmula molecular C9 H12 Cl N5 O
Peso molecular (g/mol) 241.68
Sinónimo Moxonidine, 4-Chloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine, 5-Pyrimidinamine, 4-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-methoxy-2-methyl-, 4-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-methoxy-2-methyl-5-pyrimidinamine, (4-Chloro-6-methoxy-2-methyl-pyrimidin-5-yl)-imidazolidin-2-ylidene-amine, 2-(6-Chloro-4-methoxy-2-methylpyrimidin-5-ylamino)-2-imidazoline, BDF 5895, BE 5895, Cynt, LY 326869, Lomox, Moxogamma, Moxon, Norcynt, Normoxocin, Nucynt, Physiotens
Nombre IUPAC N-(4-cloro-6-metaxi-2-metilpirimidina-5-il)imidazolidina-2-imina
SMILES COc1nc(C)nc(Cl)c1N=C2NCCN2
Specifications
Nombre del producto químico o material Moxonidine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.073