Learn More
moxonidina, Mikromol™
Código de producto. 18022080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18022080 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18022080 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1278.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Moxonidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moxonidine
CAS 75438-57-2
Nombres de analitos o componentes Moxonidine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H12 Cl N5 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Moxonidine, 4-Chloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15)
SMILES COc1nc(C)nc(Cl)c1N=C2NCCN2
Nombre IUPAC N-(4-cloro-6-metoxi-2-metilpirimidin-5-il)imidazolidin-2-imina
Peso molecular (g/mol) 241.68
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241,073 g/mol