Learn More
Moxonidine, MedChemExpress
Código de producto. 16458266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458266 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0374
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Moxonidine(BDF5895) is a selective agonist at the imidazoline receptor subtype 1, used as antihypertensive agent.
Moxonidine(BDF5895) is a selective agonist at the imidazoline receptor subtype 1, used as antihypertensive agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moxonidine
Forma física Powder
CAS 75438-57-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H12ClN5O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo BDF5895
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (82.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC(OC)=C(NC2=NCCN2)C(Cl)=N1
Peso molecular (g/mol) 241.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.68
Porcentaje de pureza 99.72%