Learn More
Moxonidina, LoGiCal
Código de producto. 30462630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462630 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462630 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1278.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moxonidine
CAS 75438-57-2
Nombres de analitos o componentes Moxonidine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H12 Cl N5 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Moxonidine, 4-Chloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COc1nc(C)nc(Cl)c1N=C2NCCN2
Nombre IUPAC N-(4-cloro-6-metoxi-2-metilpirimidin-5-il)imidazolidin-2-imina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 241.68
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241,073 g/mol