Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrocloruro de moxonidina
Código de producto. 17271316 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17271316 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17271316 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467311000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hidrocloruro de moxonidina
CAS 75536-04-8
Cantidad 100 mg
Punto de fusión de 206,0 °C
Fórmula molecular C9H12ClN5O·HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 278,12
Clave InChI ZZPAWQYZQVUVHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.COC1=C(NC2=NCCN2)C(Cl)=NC(C)=N1
Nombre IUPAC 4-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 278.14