Learn More
Clorhidrato de Moxisylyte, TRC
Código de producto. 30480182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480182 1 g 1 g
30473388 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480182 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7450451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 964-52-3
Fórmula molecular C16 H25 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 315.84
Sinónimo Thymoxamine Hydrochloride, Phenol, 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]-2-methyl-5-(1-methylethyl)-, 1-acetate, Carvacrol, 5-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, acetate (6CI,7CI), Carvacrol, 5-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, acetate (ester) (8CI), Phenol, 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]-2-methyl-5-(1-methylethyl)-, acetate (ester) (9CI), 4-(2-Dimethylaminoethoxy)-2-methyl-5-isopropylphenyl acetate, 4-(2-Dimethylaminoethoxy)-5-isopropyl-2-methylphenyl acetate, 5-[2-(Dimethylamino)ethoxy]carvacrol acetate, 6-Acetoxythymol 2-(dimethylamino)ethyl ether, Arlytene, Moxilite, Moxisylite, Moxisylyt, Moxisylyte, Sympal, Thymoxamine, Timoxamina, [(6-Acetoxythymoxy)ethyl]dimethylamine, [2-(4-Acetoxy-2-isopropyl-5-methylphenoxy)ethyl]dimethylamine
Nombre IUPAC [acetato 4-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-metil-5-propano-2-ilfenilo]; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)c1cc(OC(=O)C)c(C)cc1OCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moxisylyte Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO3.ClH/c1-11(2)14-10-15(20-13(4)18)12(3)9-16(14)19-8-7-17(5)6;/h9-11H,7-8H2,1-6H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1601