Learn More
Moxisylyte hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16412349
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16412349 1 g 1 g
16408766 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16412349 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1435
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Moxisylyte (hydrochloride) is (alpha 1-blocker) antagonist, it can vasodilates cerebral vessels without reducing blood pressure.
Moxisylyte (hydrochloride) is (alpha 1-blocker) antagonist, it can vasodilates cerebral vessels without reducing blood pressure.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moxisylyte hydrochloride
CAS 964-52-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H26ClNO3
Cantidad 1 g
Sinónimo Thymoxamine hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (158.31 mM) ∣DMSO : 20 mg/mL (63.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=C(OCCN(C)C)C=C(C)C(OC(C)=O)=C1)C.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 315.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.84
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation