Learn More
Clorhidrato de moxisilito, LoGiCal
Código de producto. 30462695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462695 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462695 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1980.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moxisylyte Hydrochloride
CAS 964-52-3
Nombres de analitos o componentes Moxisylyte Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H25 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Thymoxamine Hydrochloride, Phenol, 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]-2-methyl-5-(1-methylethyl)-, 1-acetate, Carvacrol, 5-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, acetate (6CI,7CI), Carvacrol, 5-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, acetate (ester) (8CI), Phenol, 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]-2-methyl-5-(1-methylethyl)-, acetate (ester) (9CI), 4-(2-Dimethylaminoethoxy)-2-methyl-5-isopropylphenyl acetate, 4-(2-Dimethylaminoethoxy)-5-isopropyl-2-methylphenyl acetate, 5-[2-(Dimethylamino)ethoxy]carvacrol acetate, 6-Acetoxythymol 2-(dimethylamino)ethyl ether, Arlytene, Moxilite, Moxisylite, Moxisylyt, Moxisylyte, Sympal, Thymoxamine, Timoxamina, [(6-Acetoxythymoxy)ethyl]dimethylamine, [2-(4-Acetoxy-2-isopropyl-5-methylphenoxy)ethyl]dimethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO3.ClH/c1-11(2)14-10-15(20-13(4)18)12(3)9-16(14)19-8-7-17(5)6;/h9-11H,7-8H2,1-6H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(C)c1cc(OC(=O)C)c(C)cc1OCCN(C)C
Nombre IUPAC [4-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-metil-5-propan-2-ilfenil] acetato; clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 315.84
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1601 g/mol